Learn More
Isothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15539573 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15539573 5 g 5 Gramm
15529573 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15539573 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 458420050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 288-16-4 | C3H3NS | 85.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 288-16-4
Summenformel C3H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 85.13
InChI-Schlüssel ZLTPDFXIESTBQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isothiazole, 2-azathiophene, 1,2-thiazol, isothiazole;1,2-thiazole, 4-fluoro-3'-methylbenzophenone
PubChem CID 67515
ChEBI CHEBI:35600
IUPAC-Name 1,2-Thiazol
SMILES C1=CSN=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Isothiazole
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 85.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isothiazole
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.