Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 6200 H7
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
- Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5,1 bis 6,5 l |
| Pumpentyp | Kraft und Absaugung |
| Temperaturbereich | 10°C bis 200°C |
| Länge (metrisch) | 363,2 mm |
| Breite (metrisch) | 215,9 mm |
| Höhe (metrisch) | 414 mm |
| Gewicht (metrisch) | 10,9 kg |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |