Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzkühler/-heizer, 230 V, 50 Hz
Im Hinblick auf hohe Leistung, kleine Stellfläche und leisen Betrieb entwickelt.
3815.91 CHF - 5015.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2.8 l
Kühlleistung Bei +20 °C
Temperaturbereich -10  C bis +80  C
Heizleistung 2,0 kW
USB-Anschlüsse Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Modell Pumpentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Pumpentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336661
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
500LCSU Druck und Saugen
5015.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11396651
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
500LCU Kraft
4595.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12019907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
250LCU Kraft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Gesamter Heiz- und Kühlbereich -10 bis +80 °C
  • Kleines Reservoir sorgt für schnelle Temperaturansprechzeiten
  • Geringer Platzbedarf
  • Leiser Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
2.8 l
-10  C bis +80  C
Ja
29.9 kg
50 Hz
Bei +20 °C
2,0 kW
419.1 x 228.6 x 635 mm
230 V