Learn More
Isosorbide mononitrate, 98+%, Thermo Scientific™
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
260.96 CHF - 561.20 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 16051-77-7 |
|---|---|
| Summenformel | C6H9NO6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 191.139 |
| MDL-Nummer | MFCD00143462 |
| InChI-Schlüssel | YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N |
| Synonym | isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate |
| PubChem CID | 27661 |
| ChEBI | CHEBI:6062 |
| IUPAC-Name | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| SMILES | C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15405859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.09 |
10g |
260.96 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 15-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15415859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.14 |
25g |
561.20 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 15-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 16051-77-7 | |
| 191.139 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| 27661 | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| C6H9NO6 | |
| MFCD00143462 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| CHEBI:6062 | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
Spezifikation
| Isosorbide mononitrate | |
| C6H9NO6 | |
| UN3251 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O | |
| 191.139 | |
| CHEBI:6062 | |
| ≥98% |
| 16051-77-7 | |
| MFCD00143462 | |
| 14,5225 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate | |
| 27661 | |
| 191.14 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H228-H302
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 240-197-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4386500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures