Learn More
Isosorbiddimethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408137 25 g 25 Gramm
11468710 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17516.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
It is employed as a specialty solvent. It is a solvent for active ingredients especially DHA for sunless tanning products. It is also utilized as viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Speziallösungsmittel eingesetzt. Es ist ein Lösungsmittel für Wirkstoffe, insbesondere DHA für Selbstbräunungsprodukte. Es wird auch als Viskositätskontrollmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5306-85-4
Summenformel C8H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00064828
InChI-Schlüssel MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
PubChem CID 62990
IUPAC-Name (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-Dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofro[3,2-b]furan
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide dimethyl ether
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.165
Menge 25 g
Brechungsindex 1.462
Beilstein 80854
Siedepunkt 93°C to 95°C (0.1 mmHg)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%