Learn More
Isosorbid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10096343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10096343
Marke: Thermo Scientific Acros 351915000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-67-5
Summenformel C6H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
MDL-Nummer MFCD00064827
InChI-Schlüssel KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonym isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC-Name (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-Hexahydrofro[3,2-b]furan-3,6-diol
SMILES C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide
Schmelzpunkt 56.0°C to 62.0°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle, kristalliner Feststoff oder Masse
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 5270
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 98%