Learn More
Isosorbid-2-nitrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17981896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981896 25 mg 25 Milligramm
17942166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981896 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0126.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isosorbid-2-nitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isosorbide 2-Nitrate
CAS 16106-20-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isosorbide 2-Nitrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H9 N O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Isosorbide Dinitrate, Diluted Imp. B (EP), Isosorbide Mononitrate Imp. C (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate USP Related Compound A, Diluted Isosorbide Mononitrate USP RC A, Isosorbide 2-Nitrate, Isosorbide Dinitrate Imp. B (EP), Diluted Isosorbide Mononitrate Related Compound A, Isosorbide Dinitrate Impurity B, Isosorbide Mononitrate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name [(3R,3aR,6S,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl]nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
Menge 25 mg
Formelmasse 191,043 g/mol