Learn More
Isochinolin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315435 250 mg 250 Milligramm
11305435 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19636.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80278-67-7 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80278-67-7
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD03412483
InChI-Schlüssel ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-isoquinolinecarboxaldehyde, isoquinoline-5-carboxaldehyde, 5-formylisoquinoline, ksc447q7n, 5-isoquinolinecarbaldehyde, 5-isoquinolinecarboxaldehyde 6ci,9ci
PubChem CID 7016853
IUPAC-Name Isochinolin-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2)C(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinoline-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 250 mg
Beilstein 112875
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%