Learn More
Isoproterenolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30408609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408609 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI874200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprenaline Hydrochloride
CAS 51-30-9
Summenformel C11 H17 N O3 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Isoprenaline hydrochloride, (1RS)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1-methylethyl)amino]ethanol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), Protocatechuyl alcohol, α-(isopropylaminomethyl)-, hydrochloride (5CI), (±)-Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride, Aerolone, Aerotrol, Asthpul, DL-Isoprenaline hydrochloride, DL-Isoproterenol hydrochloride, Euspiran, Isadrine, Isomenyl, Isoprel, Isoprenaline chloride, Isopropylarterenol hydrochloride, Isoproterenol hydrochloride, Isovon, Isuprel, Mistarel, NSC 37745, NSC 89747, Proternol, Saventrine, Suscardia, Vapo-Iso, dl-Isadrine hydrochloride, dl-Isoprenaline hydrochloride, dl-Isopropylnoradrenaline hydrochloride, dl-Isopropylnorepinephrine hydrochloride, dl-Isoproterenol hydrochloride, α-(Isopropylaminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-[1-Hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]benzol-1,2-diol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 247.72
Formelmasse 247.0975