Learn More
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyltriphenylphosphonium Iodide |
| CAS | 24470-78-8 |
| Summenformel | C21H22IP |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (1-Methylethyl)triphenylphosphonium Iodide, NSC 140615, Triphenylisopropylphosphonium Iodide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H22P.HI/c1-18(2)22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-18H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CC(C)[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Triphenyl(propan-2-yl)phosphanium;iodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 432.28 |
| Formelmasse | 432.0504 |