Learn More
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415323 10 g 10 Gramm
11458860 100 g -
11425323 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415323 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12881.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24470-78-8 | C21H22IP | 432.29 g/mol
Useful precursor of isopropylidene unit by Wittig reaction with aldehydes. It is also used in tandem cyclopropanation and Wittig olefination in a synthesis of chrysanthemic acid. Also employed in Wittig and cyclopropanation reactions. It is used as a reactant for total synthesis of heliananes, in the preparation of highly substituted benzene derivatives, synthesis of curcuphenol and elvirol analogs via a retro-aldol reaction as fungicidal agents, 4-substituted methoxylbenzoyl-aryl-thiazoles analogues as potent and orally bioavailable anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlicher Vorläufer der Isopropyliden-Einheit durch Wittig-Reaktion mit Aldehyden. Es wird auch in der Tandem-Cyclopropanation und Wittig-Olefination in einer Synthese von Chrysanthemsäure verwendet. Auch bei Wittig- und Cyclopropanation-Reaktionen eingesetzt. Es wird als Reaktant sfür die Totalsynthese von Heliananen, bei der Herstellung stark substituierter Benzolderivate, der Synthese von Curcuphenol- und Elvirol-Analoga über eine Retro-Aldol-Reaktion als Fungizid, 4-substituiertes Methoxylbenzoyl-Aryl-Thiazole-Analogum, als potentes und oral bioverfügbare Krebsmedikament verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol, sehr schwache Trübung.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24470-78-8
Summenformel C21H22IP
Molekulargewicht (g/mol) 432.29
MDL-Nummer MFCD00031595
InChI-Schlüssel HHBXWXJLQYJJBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropyltriphenylphosphonium iodide, phosphonium, 1-methylethyl triphenyl-, iodide, isopropyltriphenylphosphanium iodide, isopropyl triphenyl phosphonium iodide, triphenyl propan-2-yl phosphanium iodide, i-propyl triphenylphosphonium iodide, isopropyl triphenylphosphonium iodide, acmc-209gck, ksc493k7j, isopropyltriphenylphosphine iodide
PubChem CID 2723783
IUPAC-Name triphenyl(propan-2-yl)phosphanium iodide
SMILES [I-].CC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Menge 10 g
Beilstein 3599629
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 432.29
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyltriphenylphosphonium iodide