Learn More
Isopropylmagnesiumchlorid, 1 M in MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408037
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408037 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15408037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51155.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1068-55-9 | C3H7ClMg | 102.84 g/mol
Isopropyl magnesium chloride is used primarily to add an iso-propyl group to carbonyl groups. This reagent can also be used as a strong base in aprotic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Magnesiumchlorid wird hauptsächlich, verwendet um eine Isopropylgruppe zu Carbonylgruppen hinzuzufügen. Dieses Reagenz kann auch als starke Basis in aprotischen Lösungsmitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1068-55-9
Summenformel C3H7ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 102.84
MDL-Nummer MFCD00000466
InChI-Schlüssel GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropylmagnesium chloride, magnesium, chloro 1-methylethyl, chloro 1-methylethyl magnesium, i-prmgcl, isopropylmagnesiumchloride, chloro isopropyl magnesium, isopropyl magnesium chloride, isopropylmagnesium chloride solution, iprmgcl, ipr-mgcl
PubChem CID 101955
IUPAC-Name Magnesium;Propan;Chlorid
SMILES CC(C)[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylmagnesium chloride
Strukturformel (CH3)2CHMgCl
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It reacts violently with water.
Formelmasse 102.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in MeTHF