Learn More
Isopropylamin, TRC
Artikelnummer. 30407646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407646 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82397550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylamine
CAS 75-31-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3H9N
Menge 50 g
Synonym 2-Propanamine, Isopropylamine (8CI), 1-Methylethylamine, 2-Aminopropane, 2-Isopropylamine, 2-Propylamine, Monoisopropylamine, NSC 62775, Propan-2-ylamine, sec-Propylamine
InChI-Formel InChI=1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(C)N
IUPAC-Name Propan-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 59.11
Formelmasse 59.0735
Reinheit (%) >95