Learn More
Isopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022323
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11417307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15044.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.112 g/mol
Isopropylamine acts as a regulating agent for plastics and an additive in the petroleum industry. It is also useful as an intermediate for pharmaceuticals, coating materials, rubber chemicals and other organic products. It also finds application in binary chemical weapons in combination with isopropyl alcohol. Further, it is used as a solvent and to prepare other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylamin wirkt als Reguliermittel für Kunststoffe und als Additiv in der Mineralölindustrie. Es ist auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, Beschichtungsmaterialien, Gummichemikalien und andere organische Produkte nützlich. Es findet auch Anwendung für binäre chemische Waffen in Kombination mit Isopropylalkohol. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel und zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Hexan, Aceton und Ethanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Perchlorylfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 75-31-0
Summenformel C3H9N
Molekulargewicht (g/mol) 59.112
MDL-Nummer MFCD00008082
InChI-Schlüssel JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
PubChem CID 6363
ChEBI CHEBI:15739
IUPAC-Name Propan-2-amin
SMILES CC(C)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Isopropylamine
Schmelzpunkt -101°C
Dichte 0.691
Siedepunkt 33°C to 34°C
Flammpunkt −32°C (−25°F)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Geruch Amine-like
Strukturformel (CH3)2CHNH2
Brechungsindex 1.375
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1221
Beilstein 605259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,5209
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,hexanes,acetone and ethanol.
Formelmasse 59.11
Reinheit (%) ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Amino-propan
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado