Learn More
Isopropylmyristat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479266 2500 mL 2500 Milliliter
11459266 100 mL 100 Milliliter
11469266 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18111.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.54 CHF
    311.65 CHF / 2500 Milliliter
    Sparen 72.89 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-27-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Isopropyl tetradecanoate is used as a solvent in perfume products and the oil phase in the preparation of formulations. It finds application in eye makeup, nail care products, soaps and detergents, hair care products, shaving products and other skin care products. It behaves as a non-aqueous component of the two-phase mouthwash, Dentyl pH, thereby it removes bacteria from the oral cavity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropyl-Tetradecanoat wird als Lösungsmittel in Parfümprodukten und der Ölphase bei der Herstellung von Rezepturen verwendet. Es findet Anwendung in Augenmakeup, Nagelpflegeprodukten, Seifen und Reinigungsmitteln, Haarpflegeprodukten, Rasierprodukten und anderen Hautpflegeprodukten. Es verhält sich wie eine nicht-wässrige Komponente der Zwei-Phasen-Mundspülung, Dentyl pH, und entfernt dadurch Bakterien aus der Mundhöhle.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-27-0
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.457
MDL-Nummer MFCD00008982
InChI-Schlüssel AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
PubChem CID 8042
IUPAC-Name Propan-2-yl-tetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Myristate
Dichte 0.85 g/mL
Siedepunkt 191°C to 194°C (20 mmHg)
Flammpunkt 152°C (306°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 2500 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water and glycerol.
Formelmasse 270.46
Physikalische Form Flüssigkeit