Learn More
Isopropylsalicyl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl Salicylate |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3 |
| Formelmasse | 180.0786 |