Learn More
Isopropylsalicylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17983646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983646 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983646 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0045.17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Isopropylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Salicylate
CAS 607-85-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Isopropyl Salicylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Isopropyl Salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl o-hydroxybenzoate, Isopropyl salicylate
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h3-7,11H,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name Propan-2-yl-2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Menge 100 mg
Formelmasse 180,0786 g/mol