Learn More
Isopropylparaben, TRC
Artikelnummer. 17953765
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953765 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953765 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8728601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4191-73-5
Summenformel C10 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
IUPAC-Name Propan-2-yl-4-Hydroxybenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl Paraben
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Formelmasse 180.0786
Reinheit (%) >95%