Learn More
Isopropylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 30138596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138596 10 g 10 Gramm
30008453 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87271510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-91-6
Summenformel C19 H38 O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.5
Synonym Isopropyl palmitate, Hexadecanoic acid, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl hexadecanoate, Palmitic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl hexadecanoate, Crodamol IPP, Deltyl, Deltyl Prime, Emcol IP, Emerest 2316, Estol 1517, Exceparl IPP, IPP, IPP-EX, Isopal, Isopalm, Isopropyl hexadecanoate, Isopropyl palmitate, Kessco IPP, Lexol IPP, NSC 69169, Neoderm IPP, Nikkol IPP, Nikkol IPP-EX, Palmsurf IPP 98, Propal, Sinnoester PIT, Stepan D 70, Stepan IPP, Versagel MP 1600, Wickenol 111
IUPAC-Name Propan-2-ylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl hexadecanoate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Formelmasse 298.2872