Learn More
Isopropylpalmitat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396866
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396866 2500 mL 2.50 Liter
11376866 250 mL 250 Milliliter
11386866 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04276.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 142-91-6 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Isopropyl palmitate is used to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application and to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylpalmitat wird verwendet, um die Eignung von pluronischen Lecithinorganogelen mit Flurbiprofen für die topische Anwendung zu formulieren und zu bewerten und um Mikroemulsionssysteme von Isopropylpalmitat, Wasser und :Isopropylpalmitat wird zur Formulierung und Bewertung der Eignung pluronischer Lecithin-Organogelen mit Flurbiprofen für die topische Anwendung und zur Charakterisierung von Mikroemulsionssystemen von Isopropylpalmitat, Wasser und 2:1 Brij97- und 1-Butanol durch verschiedene experimentelle Techniken verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-91-6
Summenformel C19H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.51
MDL-Nummer MFCD00008993
InChI-Schlüssel XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl palmitate, isopropyl hexadecanoate, isopalm, deltyl, isopal, propal, deltyl prime, tegester isopalm, ja-fa ippkessco, sinnoester pit
PubChem CID 8907
ChEBI CHEBI:84262
IUPAC-Name Propan-2-ylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl palmitate
Schmelzpunkt 11°C to 13°C
Dichte 0.852
Siedepunkt 160°C (2 mmHg)
Flammpunkt 183°C (361°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 2500 mL
Beilstein 1786567
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 298.51
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch