Learn More
Isopropylnitrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Isopropyl nitrate is used as a diesel cetane improver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylnitrat wird als Diesel-Cetan-Verbesserer verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien und Metallpulvern.
Isopropylnitrat wird als Diesel-Cetan-Verbesserer verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, brennbaren Stoffen, organischen Materialien und Metallpulvern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl nitrate |
| Dichte | 1.04 |
| Siedepunkt | 101°C to 102°C |
| Flammpunkt | 12°C (54°F) |
| Strukturformel | (CH3)2CHONO2 |
| Brechungsindex | 1.391 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1222 |
| Beilstein | 1701405 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering