Learn More
Isopropylmyristat, TRC
Artikelnummer. 30407296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407296 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407296 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI872905100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C17 H34 O2
Menge 100 g
Synonym Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
InChI-Formel InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Propan-2-yl-tetradecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 270.45
Formelmasse 270.2559
Reinheit (%) >95