Learn More
Isopropylmyristat 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-152066
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
Propan-2-yl-tetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
Propan-2-yl-tetradecanoat
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isopropyl myristate
Namenshinweis 96%
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 167.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4340 to 1.4360
Menge 25 g
Merck Index 15, 5261
Relative Dichte 0.85
Formelmasse 270.45
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig