Learn More
Isopropylmethansulfonat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10677191
210.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
926-06-7
C4H10O3S
138.19
MFCD00047802
SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
13551
Propan-2-yl-methansulfonat
CC(C)OS(=O)(=O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
926-06-7
C4H10O3S
138.19
MFCD00047802
SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
13551
Propan-2-yl-methansulfonat
CC(C)OS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isopropyl methanesulfonate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos
Dichte 1.1450g/mL
Siedepunkt 82.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 104°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4180 to 1.4210
Menge 25 g
Beilstein 04,IV,13
Relative Dichte 1.145
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl methanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.