Learn More
Isopropylether (stabilisiert mit BHT), TRC
Artikelnummer. 30389051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389051 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI824485100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl ether
CAS 108-20-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6 H14 O
Menge 100 mL
Synonym Isopropyl ether (8CI), 2,2'-Oxybis[propane], 2-Isopropoxypropane, Bis(isopropyl) ether, Di-1-methylethyl ether, Diisopropyl ether, Diisopropyl oxide
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)OC(C)C
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
Molekulargewicht (g/mol) 102.17
Formelmasse 102.1045
Reinheit (%) >95