Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467090 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 x 1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467090 1 g 1 Gramm
11487090 10 x 1 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467090 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 11IPTG0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid, genomische Qualität, >99 %, weißes Pulver
  • IPTG ist ein Galactose-Analog, das von β-Galactosidasenicht erkannt wird.
  • Es wird als Lac-Operon-Induktor in Bakterien verwendet. Bei einer Konzentration von 1 mm induziert IPTG die β-Galactosidase-Genexpressionin Bakterien und ermöglicht dann die Selektion von Lac+ rekombinanten Bakterien in X-Gal-haltigem Medium.
  • Es wird in Verbindung mit X-Gal oder Bluo-Gal in blau-weißer Selektion von rekombinanten Bakterienkolonien verwendet, die die Expression des Lac Operon in Escherichia coli induzieren.
  • IPTG (Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid) ist ein Galactose-Analog, das nicht erkannt wird von βnicht erkannt wird.
  • IPTG ist ein nicht metabolisierbares Galactose-Analog, das die Expression des Lac Operon in Escherichia coli induziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym Isopropyl β-D-1-Thiogalactopyranosid, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Schmelzpunkt 110 °C (Literatur)
Farbe Weiß
pH 7
Hinweise zur Reinheitsqualität > 99 %
Menge 1 g
Beilstein 4631
Löslichkeitsinformationen 10 g/l in Wasser.
Optische Drehung -28.9 bis -32 °C (c=1, Wasser)
Güte Genomisch
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside