Learn More
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid (IPTG) (weißes Pulver, dioxankristallin), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
Schmelzpunkt | 122°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Fest |
Merck Index | 15, 5126 |
Formelmasse | 238.3 |