Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11358959 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358959 1 g 1 Gramm
11368959 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358959 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210210101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dioxanfreier β-Galactosidase-Induktor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid
Menge 1 g
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Formelmasse 238.3
Physikalische Form kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside