missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, > 99 %, MP Biomedicals

Artikelnummer. p-3547160 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11436511

Marke: MP Biomedicals 0219402980

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reagenz für die Molekularbiologie. Zellkulturmedien-Komponente für die Verwendung in der Molekulargenetik. β-Galactosid-Induktor

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 100 mg
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
Formelmasse 238.3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl-lactopyranoside
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt