Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, > 99 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480572 10 g 10 Gramm
11436511 100 mg 100 Milligramm
11446511 250 mg 250 Milligramm
11460572 1 g 1 Gramm
11470572 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11480572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219402995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 CHF
    471.41 CHF / 10 Gramm
    Sparen 23.59 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenz für die Molekularbiologie. Zellkulturmedien-Komponente für die Verwendung in der Molekulargenetik. β-Galactosid-Induktor
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym Isopropyl-Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl-Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactopyranosid, Isopropyl Beta-d-Thiogalactosid, Isopropyl Beta-d-1-Thiogalactopyranosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-Hydroxymethyl-6-Isopropylthiotetrahydro-2h-Pyran-3,4,5-triol, Isopropyl 1-Beta-d-Thiogalactosid, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 10 g
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Nicht verfügbar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside