Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, > 99 %, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl β-D-Thiogalactopyranosid |
| Prozentgehaltsbereich | > 99 % |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxan-3,4,5-triol |
| Formelmasse | 238.3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl-lactopyranoside