Learn More
Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranosid, ≥99 %, für Biochemie, enthält ca. 15 % 1,4-Dioxan, Acros Organics
Artikelnummer. 10431271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10431271 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10164660 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 228560025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 367-93-1 , 123-91-1
Summenformel C9H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00063273
InChI-Schlüssel BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Synonym iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 15% to 16% (90°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 17, IV, 3726
Merck Index 15, 5126
Spezifischer Drehzustand − 27.00 (20.00°C c=1,H2O)
Spezifische Drehung -25° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln