Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranosid, 99 %, für die Biochemie, Dioxan-frei
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238.30 g/mol
90.80 CHF - 904.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 367-93-1 |
---|---|
Summenformel | C9H18O5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.30 |
MDL-Nummer | MFCD00063273 |
InChI-Schlüssel | BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N |
Synonym | iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside |
PubChem CID | 656894 |
ChEBI | CHEBI:61448 |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol |
SMILES | CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10031991
|
Thermo Scientific Chemicals
302790010 |
1 g | Glasflasche |
90.80 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10205731
|
Thermo Scientific Chemicals
302790100 |
10 g | Glasflasche |
468.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10786433
|
Thermo Scientific Chemicals
302790250 |
25 g | Glasflasche |
904.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
367-93-1 | |
238.30 | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
656894 | |
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol |
C9H18O5S | |
MFCD00063273 | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CHEBI:61448 | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
Spezifikation
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside | |
367-93-1 | |
Echt | |
C9H18O5S | |
17, IV, 3726 | |
− 31.00 (20.00°C c=1,water) | |
iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside | |
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O | |
238.30 | |
CHEBI:61448 | |
≥98.5% | |
Pulver oder Flocken |
99% | |
Weiß | |
99% | |
MFCD00063273 | |
15, 5126 | |
-29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water) | |
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(propan-2-ylsulfanyl)oxane-3,4,5-triol | |
656894 | |
238.31 | |
Biochemie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 206-703-0
missing translation for 'tsca' : TSCA