Learn More
Isopropyl alcohol, ≥99%, Reagent grade, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl alcohol |
| Namenshinweis | For ACS analysis |
| CAS | 67-63-0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0 .784 to 0.786 g/cm3 at 20°C |
| Menge | 1 L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99% |
| Summenformel | C3H8O |
| Synonym | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Isopropyl Alcohol, ACS
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.