Learn More
Isopropyl Acetate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetic acid-isopropyl ester |
| CAS | 108-21-4 |
| Summenformel | C5 H10 O2 |
| Menge | 10 mL |
| Synonym | Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C |
| IUPAC-Name | propan-2-yl acetate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.13 |
| Formelmasse | 102.0681 |