Learn More
Isopropylacetat, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isopropyl acetate is a solvent in chemical industry, especially for cellulose, plastics, waxes, resins, gums, paints, oil and fats. and also as flavoring agent. It is an active component of perfumes and printing inks. It is also employed as an extractant for the preparation of antibiotics, vitamins and hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isopropylacetat ist ein Lösungsmittel in der chemischen Industrie, insbesondere für Cellulose, Kunststoffe, Wachse, Harze, Gummi, Farben, Öl und Fette sowie ein Aromastoff. Ist ein aktiver Bestandteil von Parfüms und Druckfarben. Wird auch als Extraktionsmittel für die Herstellung von Antibiotika, Vitaminen und Hormonen eingesetzt.
Löslichkeit
Etwas mischbar mit kaltem Wasser und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropyl acetate |
| Schmelzpunkt | -73°C |
| Dichte | 0.87 |
| Siedepunkt | 87°C to 89°C |
| Flammpunkt | 4°C (39°F) |
| Geruch | Ester-like |
| Strukturformel | CH3CO2CH(CH3)2 |
| Brechungsindex | 1.377 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN1220 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Isopropyl acetate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl acetate