Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isopropylacetat |
| Schmelzpunkt | -73 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.872 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 91 °C |
| Explosionsgrenze | 1.8 % (37 °F), 8 % |
| Flammpunkt | 4 °C (39.2 °F) |
| Zündpunkt | 894 °F |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3COOCH(CH3)2 |
| Mehr anzeigen |