Learn More
Isopropylacetat, ≥ 99.6 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15675770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675770 1 l Glasflasche 1 Liter
15685770 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675770 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5374621L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.6 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylacetat, 2-Propylacetat, 2-Acetoxypropan, Essigsäure, 1Methylethylester, Isopropyl-Ethanoat, 1-Methylethylacetat, Essigsäure, Isopropanolester, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylacetat
Schmelzpunkt -73 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.872 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 91 °C
Explosionsgrenze 1.8 % (37 °F), 8 %
Flammpunkt 4 °C (39.2 °F)
Zündpunkt 894 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COOCH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.377
Menge 1 l
UN-Nummer UN1220
Beilstein 1740761
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.13 mol
Dampfdruck 47 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.6 %