Learn More
Isopropyl-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021548
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13930.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4191-73-5 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungsgebiete
Es wird als Konservierungsmittel in Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Anmerkungen
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4191-73-5
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.20
MDL-Nummer MFCD00016468
InChI-Schlüssel CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
PubChem CID 20161
IUPAC-Name Propan-2-yl-4-Hydroxybenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 5 g
Beilstein 2641564
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%