Learn More
Isopropyl-4-Aminobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498177 25 g 25 Gramm
11408187 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17551.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18144-43-9 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18144-43-9
Summenformel C10H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 179.219
MDL-Nummer MFCD00017108
InChI-Schlüssel JWCPZKNBPMSYND-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 4-aminobenzoate, 4-amino-benzoic acid isopropyl ester, isopropyl p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester, methylethyl 4-aminobenzoate, isopropyl-4-aminobenzoate, 4-isopropoxycarbonylaniline, acmc-1brt8
PubChem CID 87470
IUPAC-Name propan-2-yl 4-aminobenzoat
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl 4-aminobenzoate
Menge 25 g
Formelmasse 179.21
Reinheit (%) 98%