Learn More
Isopropyl-3-Aminocrotonat, TRC
Artikelnummer. 30392555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392555 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8240301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Summenformel C7 H13 N O2
Menge 1 g
Synonym 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
SMILES CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
IUPAC-Name Propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 143.18
Formelmasse 143.0946