Learn More
Isopropanol, 99.8 %, für den Gebrauch in der Elektronik, rückstandsfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737537
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Schmelzpunkt -89.5°C
Namenshinweis Residue Free
Azidität 0.01% max.
Dichte 0.7850g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 83.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.785
Strukturformel (CH3)2CHOH
UN-Nummer 1219
Viskosität 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 99.8%
Güte Elektronisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.