Learn More
Isopropanol, 99.5 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
76.72 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststofftrommel
Metallfass
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropanol |
Schmelzpunkt | -89.5°C |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Extinktion | 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7850g/mL |
Siedepunkt | 81.0°C to 83.0°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | 12°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Isopropanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.