Learn More
Isopren (stabilisiert mit TBC), TRC
Artikelnummer. 30402944
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402944 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402944 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82230010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-79-5
Summenformel C5 H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
Synonym 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
IUPAC-Name 2-Methylbuta-1,3-dien
SMILES CC(=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoprene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formelmasse 68.0626