Learn More
Isoprenmonoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359715
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359715 25 g 25 Gramm
11349715 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19768.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprene monoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isoprenmonoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1838-94-4
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00075225
InChI-Schlüssel FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
PubChem CID 92166
IUPAC-Name 2-Ethenyl-2-Methyloxiran
SMILES CC1(CO1)C=C
Spécification
Chemischer Name oder Material Isoprene monoxide
Dichte 0.857
Siedepunkt 79°C to 81°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.416
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104216
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.