Learn More
Isophytol, TRC
Artikelnummer. 30403760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403760 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8745055ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophytol
CAS 505-32-8
Summenformel C20H40O
Menge 5 mL
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
IUPAC-Name 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 296.53
Formelmasse 296.3079