Learn More
Isophthaloyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458426 500 g 500 Gramm
11442638 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15904.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Isophthaloyl dichloride is used in a variety of performance polymers and fibers, where it impacts flame resistance, temperature stability, chemical resistance, and flexibility. In addition, it is an effective stabilizer for urethane prepolymers due to its ability to scavenge water. Also used in aromatic fiber raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isophthaloyldichlorid wird in einer Vielzahl von Hochleistungspolymeren und -fasern verwendet, wo es die Flammbeständigkeit, Temperaturstabilität, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität beeinflusst. Außerdem ist es ein wirksamer Stabilisator für Urethanpräpolymere, da es Wasser aufnehmen kann. Wird auch in aromatischen Faserrohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-63-8
Summenformel C8H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.018
MDL-Nummer MFCD00000678
InChI-Schlüssel FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC-Name Benzol-1,3-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophthaloyl dichloride
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Dichte 1.388
Siedepunkt 275°C to 278°C
Flammpunkt 180°C (356°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 638342
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 98%