Learn More
Isophthalamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468687 5 g 5 Gramm
15458687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52156.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15325-51-6
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.194
MDL-Nummer MFCD16659870
InChI-Schlüssel JVXOIYJLJWAUQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalamidoxime, 1,3-diamidoximobenzene, benzene-1,3-dicarboxamidoxime, e,z-n'1,n'3-dihydroxybenzene-1,3-dicarboximidamide
PubChem CID 73995304
IUPAC-Name 1-N',3-N'-Dihydroxybenzol-1,3-dicarboximidamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=NO)N)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophthalamidoxime
Menge 5 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%