Learn More
Isophoron-Diisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30009905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009905 50 mL 50 Milliliter
18000950 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30009905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82197850ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-71-9
Summenformel C12 H18 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.28
Synonym Isocyanic acid, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester (7CI,8CI), 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, IPDI, Isophorone diisocyanate, PDI, Z 4770, 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Carbitol acetate-isophorone Diisocyanate Copolymer, IPDI, PDI, Z 4770
IUPAC-Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-Trimethylcyclohexan
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isophorone Diisocyanate
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Formelmasse 222.1368