Learn More
Alfa Aesar™ Isopentylmercaptan, 97 %
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Isopentyl mercaptan |
| Dichte | 0.835 |
| Siedepunkt | 117°C to 118°C |
| Flammpunkt | 19°C (66°F) |
| Brechungsindex | 1.443 |
| Menge | 25 mL |
| UN-Nummer | UN1111 |
| Beilstein | 635659 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 104.22 |
| Show More |